2,2-Dimethyl-4-pentenal 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
295040050
ACRO295040050EA 108 EUR
ACRO295040050
2,2-Dimethyl-4-pentenal 97% stabilisiert
2,2-Dimethyl-4-pentenal
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112.172 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C
Dichte: 0.825 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010699
CAS-Nummer: 5497-67-6
UN: 1989
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1% Hydroquinone