5-Brom-1-penten 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 49.4 EUR
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Brom-1-penten 95%
5-Brom-1-penten
Formel: C₅H₉Br
Siedepunkt: 126…127 °C (765 mmHg)
Dichte: 1,26 g/cm³
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000264
CAS-Nummer: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR