2,6-Diaminopurin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
295270050
ACRO295270050EA 74.4 EUR
ACRO295270050
2,6-Diaminopurin 98%
2,6-Diaminopurine
Formel: C₅H₆N₆
Molecular Weight: 150,14 g/mol
Schmelzpunkt: 302 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213668
CAS-Nummer: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %