2-Ethinylpyridin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
295670010
295670050
295670250
ACRO295670010EA
54.8
EUR
ACRO295670010
ACRO295670050
ACRO295670250
2-Ethinylpyridin 98+%
2-Ethynylpyridine
CAS No.: 1945-84-2
Formel:
C₇H₅N Siedepunkt: 77…78 °C (14 mmHg) Dichte: 1,02 g/cm³ Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00041598 CAS-Nummer: 1945-84-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |