2-Ethinylpyridin 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 54.8 EUR
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethinylpyridin 98+%
2-Ethynylpyridine

CAS No.: 1945-84-2

Formel: C₇H₅N
Siedepunkt: 77…78 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041598
CAS-Nummer: 1945-84-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR