Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium Hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate, Potassium hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate
296020050
ACRO296020050EA 127 EUR
ACRO296020050
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride 99%
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride
Appearance: White Powder or needles
Formel: C₁₅H₂₂BKN₆
Molecular Weight: 336,29 g/mol
Schmelzpunkt: 287 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040342
CAS-Nummer: 17567-17-8
UN: 2813
ADR: 4.3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %