2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine
296480010
ACRO296480010EA
65.8
EUR
ACRO296480010
2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethanol 97%
2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethanol
Appearance: Yellow to light brown Viscous liquid
Formel:
C₁₄H₂₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800492 CAS-Nummer: 76876-70-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |