Pyrazol-3,5-dicarbonsäure-diethylester 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrazole-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate
296520050
ACRO296520050EA
87.4
EUR
ACRO296520050
Pyrazol-3,5-dicarbonsäure-diethylester 99%
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formel:
C₉H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 212,21 g/mol Schmelzpunkt: 51…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152167 CAS-Nummer: 37687-24-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 51 to 58 °C |
GC | ≥98.5 % |