Glycin-tert-butylester Hydrochlorid (H-Gly-OtBu.HCl) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
297020025
ACRO297020025EA
91
EUR
ACRO297020025
Glycin-tert-butylester Hydrochlorid (H-Gly-OtBu.HCl) 99%
Glycin-tert-butylester Hydrochlorid (H-Gly-OtBu.HCl)
Formel:
C₆H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 167,64 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058255 CAS-Nummer: 27532-96-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |