β-Jonon (synthetisch) 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

297130050 297131000 297135000
ACRO297130050EA 20.4 EUR
ACRO297130050 ACRO297131000 ACRO297135000
β-Jonon (synthetisch) 96%
β-Jonon
Formel: C₁₃H₂₀O
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001549
CAS-Nummer: 14901-07-6
EINECS: 201-224-3
UN: 3082

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.941 to 0.947


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR