3-Brom-1,1,1-trifluoraceton 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
297440050
ACRO297440050EA 48.3 EUR
ACRO297440050
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton 97%
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
Molecular Weight: 190,95 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,83 g/cm³
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039237
CAS-Nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %