4-(Trifluormethoxy)anilin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

297640025 297640250
ACRO297640025EA 26.1 EUR
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluormethoxy)anilin 99%
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 83…85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,31 g/cm³
Flammpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR