cis-4-Heptenal 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
298220100
ACRO298220100EA 86.8 EUR
ACRO298220100
cis-4-Heptenal 96%
cis-4-Heptenal
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 46 °C (13 mmHg)
Dichte: 0,849 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014682
CAS-Nummer: 6728-31-0
EINECS: 229-779-7
UN: 1989
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.843 to 0.855