trans-2-Nonenal 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-2-Nonenal
298310250
ACRO298310250EA 124 EUR
ACRO298310250
trans-2-Nonenal 95%
trans-2-Nonenal
Formel: C₉H₁₆O
Siedepunkt: 98…100 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,846 g/cm³
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007012
CAS-Nummer: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 12,06771
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %