trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
298690010
ACRO298690010EA
202
EUR
ACRO298690010
trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Appearance: White Crystalline powder
Formel:
C₁₄H₁₅BrO₃ Schmelzpunkt: 163…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800528 CAS-Nummer: 212757-09-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 163 to 169 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |