1,2-Dibrom-1-phenylethan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1,2-Dibromethyl)benzol
299305000
ACRO299305000EA 162 EUR
ACRO299305000
1,2-Dibrom-1-phenylethan 97%
1,2-Dibrom-1-phenylethan
Formel: C₆H₅CHBrCH₂Br
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…73 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000138
CAS-Nummer: 93-52-7
EINECS: 202-253-4
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&vid=a8a0e5da50d9cc34aa33f083227810709ad05908&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %