Ethylisocyanacetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
299550050 299550250 299551000
ACRO299550050EA 115 EUR
ACRO299550050 ACRO299550250 ACRO299551000
Ethylisocyanacetat 97%
Ethylisocyanacetat
Formel: C₅H₇NO₂
Siedepunkt: 194…196 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000007
CAS-Nummer: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %