N-Iodsuccinimid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
299570100
299570500
299571000
299575000
ACRO299570100EA
113
EUR
ACRO299570100
ACRO299570500
ACRO299571000
ACRO299575000
N-Iodsuccinimid 98%
N-Iodsuccinimid
Formel:
C₄H₄INO₂ Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 197…204 °C Dichte: 2,245 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005512 CAS-Nummer: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05065 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 204 °C |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...