N-Iodsuccinimid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

299570100 299570500 299571000 299575000
ACRO299570100EA 113 EUR
ACRO299570100 ACRO299570500 ACRO299571000 ACRO299575000
N-Iodsuccinimid 98%
N-Iodsuccinimid
Formel: C₄H₄INO₂
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 197…204 °C
Dichte: 2,245 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005512
CAS-Nummer: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05065

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR