Oxytetracyclin Hydrochlorid kann als sekundärer Standard genutzt werden

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

301275000
ACRO301275000EA 76.8 EUR
ACRO301275000
Oxytetracyclin Hydrochlorid kann als sekundärer Standard genutzt werden
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Molecular Weight: 496,90 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135815
CAS-Nummer: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR