Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure) 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
301630050
ACRO301630050EA 716 EUR
ACRO301630050
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure) 90% tech.
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure)
Formel: C₂H₆ClO₃P
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002142
CAS-Nummer: 16672-87-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 75 °C
Titration with NaOH ≥88 %