IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) 99% für die Biochemie dioxanfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
302790010 302790100 302790250
ACRO302790010EA 80.1 EUR
ACRO302790010 ACRO302790100 ACRO302790250
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) 99% für die Biochemie dioxanfrei
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Dioxane ≤0.1 % (GC)