Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on) 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one

302900500 302900010 302902500
ACRO302900500EA 97.9 EUR
ACRO302900500 ACRO302900010 ACRO302902500
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on) 95%
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin)
Formel: C₁₀H₈O₄
Molecular Weight: 192.1681 g/mol
Schmelzpunkt: 200…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006872
CAS-Nummer: 92-61-5
EINECS: 202-171-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥94.0 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR