3-Fluor-4-nitrophenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
303370050 303370010
ACRO303370050EA 102 EUR
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluor-4-nitrophenol 99%
3-Fluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041251
CAS-Nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
UN: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %