4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
303470100 303470500
ACRO303470100EA 48.9 EUR
ACRO303470100 ACRO303470500
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid 98%
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Siedepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %