2,5-Difluorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

303520050 303520010 303520250
ACRO303520050EA 56.2 EUR
ACRO303520050 ACRO303520010 ACRO303520250
2,5-Difluorbenzaldehyd 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142.1 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C (17 mmHg)
Dichte: 1.3 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010327
CAS-Nummer: 2646-90-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR