3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

303530050
ACRO303530050EA 45.8 EUR
ACRO303530050
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Siedepunkt: 65…67 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,52 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
MDL: MFCD00000387
CAS-Nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4322 to 1.4342 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR