α-Brom-2,6-difluortoluol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

303570050 303570250
ACRO303570050EA 63.6 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Brom-2,6-difluortoluol 97%
Formel: C₇H₅BrF₂
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000329
CAS-Nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR