(±)-3-Methylcyclohexen 90%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-3-Methylcyclohexene
304310250
ACRO304310250EA 116 EUR
ACRO304310250
(±)-3-Methylcyclohexen 90%, tech.
(±)-3-Methylcyclohexen
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –120,4 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001571
CAS-Nummer: 591-48-0
EINECS: 209-718-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %