3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

305080050 305080250
ACRO305080050EA 119 EUR
ACRO305080050 ACRO305080250
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₈H₁₀O₄
Siedepunkt: 95 °C (,1 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001333
CAS-Nummer: 5231-87-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR