3-(Brommethyl)pentan 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Bromomethyl)pentane

305180050
ACRO305180050EA 41.9 EUR
ACRO305180050
3-(Brommethyl)pentan 97%
3-(Brommethyl)pentan
Formel: C₆H₁₃Br
Molecular Weight: 165,07 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,17 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000219
CAS-Nummer: 3814-34-4
EINECS: 242-659-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR