3-(Brommethyl)heptan 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

305331000 305335000
ACRO305331000EA 55.6 EUR
ACRO305331000 ACRO305335000
3-(Brommethyl)heptan 95%
3-(Brommethyl)heptan
Formel: C₈H₁₇Br
Siedepunkt: 75…77 °C (16 mmHg)
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000220
CAS-Nummer: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR