2,4-Difluorbenzylamin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

305660010 305660050 305660250
ACRO305660010EA 12.3 EUR
ACRO305660010 ACRO305660050 ACRO305660250
2,4-Difluorbenzylamin 98%
2,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010142
CAS-Nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR