2,6-Dimethoxybenzaldehyd 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

305790010
ACRO305790010EA 44.8 EUR
ACRO305790010
2,6-Dimethoxybenzaldehyd 99%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 285
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010862
CAS-Nummer: 3392-97-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR