Ethylbromdifluoracetat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Bromdifluoressigsäureethylester

305800050 305800010 305800250
ACRO305800050EA 61 EUR
ACRO305800050 ACRO305800010 ACRO305800250
Ethylbromdifluoracetat 98%
Ethylbromdifluoracetat
Formel: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Siedepunkt: 112 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,583 g/cm³
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042069
CAS-Nummer: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR