2,8-Bis(trifluormethyl)-4-chinolinol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
306010010
ACRO306010010EA
18.6
EUR
ACRO306010010
2,8-Bis(trifluormethyl)-4-chinolinol 99%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
CAS No.: 35853-41-9
Formel:
C₁₁H₅F₆NO Schmelzpunkt: 130…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075091 CAS-Nummer: 35853-41-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown-yellow to light grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 134 °C |
HPLC | ≥98.5 % |