4'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]-1-ethanon
306230050
ACRO306230050EA 86.9 EUR
ACRO306230050
4'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
4'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,278 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042404
CAS-Nummer: 85013-98-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure