Tris(4-fluorphenyl)phosphin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
306340010 306340050
ACRO306340010EA 40.7 EUR
ACRO306340010 ACRO306340050
Tris(4-fluorphenyl)phosphin 98+%
Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013553
CAS-Nummer: 18437-78-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %