6-Fluoranthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
306450050
ACRO306450050EA 96.9 EUR
ACRO306450050
6-Fluoranthranilsäure 98%
6-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067781
CAS-Nummer: 434-76-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to tan to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 171 °C
HPLC ≥97.5 %