3-Indolcarbonsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1H-Indole-3-carboxylic acid

307610010 307610050
ACRO307610010EA 34.4 EUR
ACRO307610010 ACRO307610050
3-Indolcarbonsäure 99%
3-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 200…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005624
CAS-Nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR