3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 88.3 EUR
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Siedepunkt: 37 °C (1,3 mmHg)
Schmelzpunkt: -2 °C
Dichte: 1,47 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010206
CAS-Nummer: 401-95-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR