Perfluor-tert-butanol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Perfluor-tert-butylalkohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(trifluormethyl)-2-propanol

308390010
ACRO308390010EA 46.6 EUR
ACRO308390010
Perfluor-tert-butanol 99%
Perfluor-tert-butanol
Formel: C₄HF₉O
Molecular Weight: 236,04 g/mol
Siedepunkt: 45 °C
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,69 g/cm³
MDL: MFCD00042092
CAS-Nummer: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR