6-Phenyl-1-hexanol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Phenylhexanol

308470010
ACRO308470010EA 54.7 EUR
ACRO308470010
6-Phenyl-1-hexanol 97%
6-Phenyl-1-hexanol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178,27 g/mol
Siedepunkt: 154…155 °C (11 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00014063
CAS-Nummer: 2430-16-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR