Ethyl-2-brombenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brombenzoesäureethylester
308530250
ACRO308530250EA 62.4 EUR
ACRO308530250
Ethyl-2-brombenzoat 98%
Ethyl-2-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,44 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015443
CAS-Nummer: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %