2-Ethyl-1H-pyrrol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethyl-1H-pyrrole
308770010
ACRO308770010EA
92.9
EUR
ACRO308770010
2-Ethyl-1H-pyrrol 98%
2-Ethylpyrrole
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel:
C₆H₉N Molecular Weight: 95,15 g/mol Siedepunkt: 142 °C (15 mmHg) Dichte: 0,929 g/cm³ Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060477 CAS-Nummer: 1551-06-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4985 to 1.5025 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |