5-Iod-m-xylol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethyl-1-iodbenzol, 3,5-Dimethyliodbenzol, 1,3-Dimethyl-5-iodbenzol
309250050
ACRO309250050EA 34.8 EUR
ACRO309250050
5-Iod-m-xylol 99%
5-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %