4-(Methylthio)anilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
309830050
ACRO309830050EA 61 EUR
ACRO309830050
4-(Methylthio)anilin 98%
4-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Siedepunkt: 272…273 °C
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Dichte: 1,119 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00007889
CAS-Nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %