Phenylmaleic anhydride 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

310400010 310400100
ACRO310400010EA 27.4 EUR
ACRO310400010 ACRO310400100
Phenylmaleic anhydride 99%
Phenylmaleic anhydride
Formel: C₁₀H₆O₃
Siedepunkt: 122…125 °C (,2Torr)
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015472
CAS-Nummer: 36122-35-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR