Ammoniumtetrafluoroborat 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 22.2 EUR
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Ammoniumtetrafluoroborat 99%, rein
Ammonium tetrafluoroborate
Formel: H₄BF₄N
Schmelzpunkt: 230 °C (Subl.)
Dichte: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245785
CAS-Nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR