3,4-Difluorbenzylamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
311530010
ACRO311530010EA 31.4 EUR
ACRO311530010
3,4-Difluorbenzylamin 95%
3,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143,14 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31 °C
Dichte: 1,21 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
MDL: MFCD00010145
CAS-Nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %